Specimen loops
Specimen loop, platinum-iridium, 0,7 mm, 1 mm, 40 mm
N° de catalogue 631-0839
Fournisseur: KLS Martin Group
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:1 mm
- Description:Specimen loop, platinum-iridium, 0,7 mm
- Length:40 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



