Specimen loops
Specimen loop, 0,5 mm, 1 mm, 40 mm
Catalog # 391-0134
Supplier: KLS Martin Group
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:1 mm
- Description:Specimen loop, 0,5 mm
- Length:40 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



