Réservoirs, rectangulaires, avec couvercle, Nalgene®
8 L, 200×200×200 mm
Catalog # 216-1921
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Réservoirs, rectangulaires, avec couvercle, Nalgene®
Catalog # 216-1921
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
- Good stress-crack resistance
- Suitable for use with many organic chemicals
- Tanks can be modified with a factory-installed spigot
Specifications
- Capacité:8 L
- Seq:01
- l×p×h:200×200×200 mm
- Cat. No.:216-1921
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



