Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Entonnoirs, poudre, DURAN®

Entonnoirs, poudre, DURAN®

160 mm, 35 mm, 30 mm
Catalog # 221-1703
Supplier:   DWK Life Sciences
Entonnoirs, poudre, DURAN®
Catalog # 221-1703
Supplier:  DWK Life Sciences
Entonnoirs, poudre, DURAN®
Entonnoirs, poudre, DURAN®

160 mm, 35 mm, 30 mm

Price
45,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.

  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that require good thermal resistance
  • Quick and easy to clean

With smooth internal walls. For transferring powdery materials. Can also be used for liquids. Funnel lip is ground and fire-polished.

Documents

Specifications
  • Funnel O-Ø:
    160 mm
  • Seq:
    08
  • Stem O-Ø:
    35 mm
  • Stem length:
    30 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.