Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs

Swabs

Non sterile swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
Catalog # LPIT112191
Supplier:   LP ITALIANA
Swabs
Catalog # LPIT112191
Supplier:  LP ITALIANA
Swabs
Swabs

Non sterile swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm

Price
104,00 €
Log in for availability
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents

Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.

Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904

Specifications
  • Ø:
    2,2 mm
  • Description:
    Non sterile swabs
  • Length:
    150 mm
  • Shaft/head:
    Wood/cotton
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.