Portoirs de tubes à essai
12 (2×6), 40 mm, 310×110×80 mm
Catalog # 212-0223
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
En Plexiglas (PMMA)
- Deux niveaux
- Trous plus petits au niveau inférieur pour tenir fermement les tubes à essai
Specifications
- Pour tubes Ø:40 mm
- Nb de places:12 (2×6)
- l×p×h:310×110×80 mm



