Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, low form, PP

Measuring cylinders, low form, PP

1000 ml, 25 ml, 332 mm, 70 mm
Catalog # 612-4734
Supplier:   KARTELL
Measuring cylinders, low form, PP
Catalog # 612-4734
Supplier:  KARTELL
Measuring cylinders, low form, PP
Measuring cylinders, low form, PP

1000 ml, 25 ml, 332 mm, 70 mm

Price
27,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, translucent, low form.

  • With lip and circular base
  • Excellent chemical resistance
  • Permanent moulded graduations
Specifications
  • Ø:
    70 mm
  • Capacity:
    1000 ml
  • Height:
    332 mm
  • Division:
    25 ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.