Measuring cylinders, low form, PP
250 ml, 10 ml, 264 mm, 45,5 mm
Catalog # 612-4730
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, translucent, low form.
- With lip and circular base
- Excellent chemical resistance
- Permanent moulded graduations
Documents
Specifications
- Ø:45,5 mm
- Capacity:250 ml
- Height:264 mm
- Division:10 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



