Erlenmeyer flasks, narrow neck, with standard socket
50 ml, 10 ml, 14/23 NS
Catalog # 214-0132
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Very good chemical resistance
- Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
With moulded graduations. Autoclavable. Supplied without stoppers.
Specifications
- Graduation Interval:10 ml
- Socket size:14/23 NS
- Capacity:50 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



