Measuring cylinders, low form, PMP
100 ml, 5 ml, 177 mm, 34 mm
612-4003
: KARTELL
PMP (TPX®), transparent, low form, autoclavable.
- Pouring spout, circular base and moulded white graduations
- Excellent chemical resistance
- Can withstand temperatures up to +170 °C
- Ø:34 mm
- Capacity:100 ml
- Height:177 mm
- Division:5 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



