Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Broad range hydrometers

Broad range hydrometers

0,650 − 1,000 °Bé, 0,005, 300 mm
Catalog # 765-0053
Supplier:   Alla France
Broad range hydrometers
Catalog # 765-0053
Supplier:  Alla France
Broad range hydrometers
Broad range hydrometers

0,650 − 1,000 °Bé, 0,005, 300 mm

Price
21,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These broad range hydrometers are calibrated at 20 °C.

Mostly dedicated to applications with citric and tartaric acids.

Specifications
  • Length:
    300 mm
  • Seq:
    002
  • Division:
    0,005
  • Range:
    0,650 − 1,000 °Bé
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.