Baumé hydrometers
0 - 50, 1,0, 250 mm
Catalog # ALLA0400TB050/15QP
Supplier: Alla France
Jump to:
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifications
- Length:250 mm
- Seq:04
- Division:1,0
- Range:0 - 50
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



