Accessories for fluid and solid samplers
Suction hose, PE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
Catalog # 300-1045
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Description:Suction hose, PE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
- Seq:10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



