Containers with screw cap, multipurpose
500 ml, 104 mm, 100 mm, Transparent
Catalog # BURK6202-0500
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE screw lid.
- Suitable for use with foodstuffs
- No crevices
- Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.
Specifications
- Ext.Ø:104 mm
- Capacity:500 ml
- Colour:Transparent
- Height:100 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



