Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets

Buckets

transparent, 12 L, 300 mm
N° de catalogue BRND72376
Fournisseur:   Brand
Buckets
N° de catalogue BRND72376
Fournisseur:  Brand
Buckets
Buckets

transparent, 12 L, 300 mm

Prix
38,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En PP translucide.

  • Gradués
  • Très bonne résistance thermique
  • Très bonne résistance chimique

Seau multi-usage universel avec bec, rebord renforcé et poignée.

Specifications
  • Capacité:
    12 L
  • Couleur:
    transparent
  • Hauteur:
    300 mm