Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber

Stoppers, rubber

25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Catalog # BRND144388
Supplier:   Brand
Stoppers, rubber
Catalog # BRND144388
Supplier:  Brand
Stoppers, rubber
Stoppers, rubber

25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm

Price
38,20 €
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Natural rubber, red.

Specifications
  • Ø bottom:
    17,0 mm
  • Ø top:
    22,0 mm
  • Height:
    25,0 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.