Sample cups for Technicon®-Analyser
Caps for Technicon 1,5 ml and 2 ml sample cups, Bag of 1000
Catalog # 391-3713
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Specifications
- Packed:Bag of 1000
- Description:Caps for Technicon 1,5 ml and 2 ml sample cups
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



