1,2,3-Triazole 97%
Glass bottle for solids, 5 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 1,2,3-1H-Triazole, 1H-1,2,3-Triazole
- CAS Number:288-36-8
- Formula:C₂H₃N₃
- MDL Number:MFCD00014490
- Molecular Weight:69.07 g/mol
- Boiling Pt:203 °C (752 mmHg)
- Melting Pt:23…25 °C
- Density:1.192 g/cm³
- Flash Pt:107 °C
- Storage Temperature:Ambient
Documents
ACRO34548
SDS
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
- Titration with HClO4:96.0 to 104.0 %
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:5 g
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



