Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Powder funnels

135 mm, 140 mm, 20 mm
Catalog # 221-1617
Supplier:   BOCHEM
Powder funnels
Catalog # 221-1617
Supplier:  BOCHEM
Powder funnels
Powder funnels

135 mm, 140 mm, 20 mm

Price
156,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10.

  • Smooth internal walls
  • Robust and strong
  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance

With short, wide stem.

Specifications
  • Funnel O-Ø:
    135 mm
  • Length:
    140 mm
  • Stem O-Ø:
    20 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.