Dressing jars, with lid
2500 ml, 150 mm, 150 mm
Catalog # 216-0039
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel, with knob lid.
- Very good temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Specifications
- Ext.Ø:150 mm
- Capacity:2500 ml
- Height:150 mm
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



