Retort rods, without thread
12 mm, 750 mm
Catalog # BOCH5122
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- Without thread
Specifications
- Ø:12 mm
- Length:750 mm
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



