Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pelles de mesure

Pelles de mesure

Pelle de mesure, conique, 250 mm, 65 mm
Catalog # BOCH3604
Supplier:   BOCHEM
Pelles de mesure
Catalog # BOCH3604
Supplier:  BOCHEM
Pelles de mesure
Pelles de mesure

Pelle de mesure, conique, 250 mm, 65 mm

Price
42,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.

Specifications
  • Largeur:
    65 mm
  • Désignation:
    Pelle de mesure, conique
  • Longueur:
    250 mm
  • Seq:
    01