Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 5 mm
Catalog # 231-1027
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
- With round handle, one flat and one rounded end
- Straight shape
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
Specifications
- Length:210 mm
- Seq:24
- Blade width:5 mm
- Blade length:55 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



