Double spatulas, micro
130 mm, 40 mm, 4 mm
Catalog # 231-0033
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
- With round handle, one flat and one rounded end
- Straight shape
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
Specifications
- Length:130 mm
- Seq:09
- Blade width:4 mm
- Blade length:40 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



