Weighing scoops
70 mm, 32 mm
Catalog # 611-9710
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Specifications
- Width:32 mm
- Length:70 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



