Anses et aiguilles d'inoculation
Anse, Ø 2,5 mm
Catalog # 631-1402
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10. Longuer 100 mm.
Specifications
- Désignation:Anse, Ø 2,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



