Adapters
Adapter, 10-32 female to 1/4”-28 male, 0,40 mm
N° de catalogue 554-1008
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Aller à :
Product Details & Documents
These PEEK adapters connect standard LC fittings to standard LC ports, usable with most common organic and inorganic HPLC solvents without risking corrosion, metal contamination, or protein degradation.
- Easy connection of solvent lines
- Low dead volume
- Completely inert and biocompatible
Pressure rating of M6, 1/4–28 is <70 bar (1000 psi), Luer is <35 bar (509 psi) and varies with tubing material and ID.
Spécifications
- Hole Ø:0,40 mm
- Description:Adapter, 10-32 female to 1/4”-28 male
- Seq:06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



