Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
O-RING 1 * 1 items

O-RING 1 * 1 items

Catalog # HITAL456001
Supplier:   VWR Collection
O-RING 1 * 1 items
Catalog # HITAL456001
Supplier:  VWR Collection
O-RING 1 * 1 items
Price
2,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Cat. No.:
    515-3214
  • Sorte:
    589/2
  • Filtriergeschwindigkeit:
    70 s (Herzberg)
  • Aschegehalt:
    0,010%
  • Partikelretention:
    4 - 12 µm
  • Stärke:
    180 µm
  • Gewicht:
    85 g/m²
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.