Pasteur pipettes
Non-plugged, tip ∼120 mm long, 2,0 ml, 230 mm, 250/sleeve, 4 sleeves/case
Catalog # HIRS9260101
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
- With or without cotton plug
- Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
Documents
HIRS9250201_TDS_EN HIRS9260101_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Packed:250/sleeve, 4 sleeves/case
- Capacity:2,0 ml
- Description:Non-plugged, tip ∼120 mm long
- Length:230 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



