Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries

Transfer capillaries

150 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Catalog # HIRS9202315
Supplier:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Catalog # HIRS9202315
Supplier:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries

150 mm, 2,35 mm, 1,55 mm

Price
185,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Clear glass, both end open.

Specifications
  • Ext.Ø:
    2,35 mm
  • Ø int.:
    1,55 mm
  • Length:
    150 mm
  • Seq:
    34
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.