Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Transfer capillaries

100 mm, 1,75 mm, 1,30
Catalog # HIRS9201710
Supplier:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Catalog # HIRS9201710
Supplier:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries

100 mm, 1,75 mm, 1,30

Price
85,80 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Clear glass, both end open.

Specifications
  • Ext.Ø:
    1,75 mm
  • Ø int.:
    1,30
  • Length:
    100 mm
  • Seq:
    25
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.