Volumetric flasks, class B
500 ml, 19/26, 270 mm
Catalog # HIRS7550190
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
PP, translucent, with PP NS-stopper.
Specifications
- NS:19/26
- Capacity:500 ml
- Height:270 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



