Burettes, pellet pattern, lateral and intermediate stopcocks, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
N° de catalogue 612-4098
Fournisseur: HIRSCHMANN
Burettes, pellet pattern, lateral and intermediate stopcocks, Schellbach
N° de catalogue 612-4098
Fournisseur: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, class AS.
- Calibrated to deliver 'Ex', conformity certified (DE-M marking) with dated batch identification
- Schellbach stripe, ring marks at major graduations, blue graduations
- Automatic zeroing, glass spindle and with intermediate stopcock with glass key or PTFE spindle
DIN EN ISO 385
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specifications
- Capacity:25 ml
- Division:0,05 ml
- Tolerance:0,03 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



