Staining Plates
12, Ø×D: 16×1,8 mm, 76×60×5 mm
Catalogus # 631-0833
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
Specificaties
- No. of wells:12
- Seq:01
- W×D×H:76×60×5 mm
- Well size:Ø×D: 16×1,8 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



