Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte Solutions

Electrolyte Solutions

Electrolyte 1M KNO3, silver-free, 100 ml, 100 ml
N° de catalogue 620-4934
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
N° de catalogue 620-4934
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Numéro CAS:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions

Electrolyte 1M KNO3, silver-free, 100 ml, 100 ml

Numéro CAS:  
Prix
33,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents

A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Pk:
    100 ml
  • Description:
    Electrolyte 1M KNO3, silver-free, 100 ml

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.