Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels

Büchner funnels

580 ml, 110 mm
Catalog # 511-2507
Büchner funnels
Catalog # 511-2507
Büchner funnels
Büchner funnels

580 ml, 110 mm

Price
168,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

White glazed porcelain.

For filter paper or membrane filtration discs.

Certificeringen: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 and 511-2500 not according to DIN).

Specifications
  • Capacity:
    580 ml
  • Seq:
    08
  • For filter Ø:
    110 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.