Büchner funnels
290 ml, 90 mm
Catalog # 511-2506
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For filter paper or membrane filtration discs.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 and 511-2500 not according to DIN).
Specifications
- Capacity:290 ml
- Seq:07
- For filter Ø:90 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



