Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Single use needles

Single use needles

Single use needles, standard, 21, 40 mm, 0,80 mm
Catalog # POUL7.50002
Supplier:   Poulten & Graf
Single use needles
Catalog # POUL7.50002
Supplier:  Poulten & Graf
Single use needles
Single use needles

Single use needles, standard, 21, 40 mm, 0,80 mm

Price
68,20 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Sterile single use needles made of non corroding steel.

Certifications: CE, ISO 7864.

Specifications
  • Ø:
    0,80 mm
  • Gauge:
    21
  • Description:
    Single use needles, standard
  • Length:
    40 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.