Water
1
Catalog # NENLNET-001B/005MC
Marketsource
Supplier: NEN LIFE SCIENCE
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrogen oxide
- Numéro CAS:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Poids moléculaire:18.02 g/mol
- Index Merck:13,10098
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:0 °C
- Densité:1 g/cm³ (4 °C)
- Température de stockage:Ambient
- EINECS:231-791-2
Spécifications
Spécifications
- Pk:1
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



