Cholesterol ≥98%
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
About this item
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyms: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- CAS Number:57-88-5
- Formula:C₂₇H₄₆O
- Molecular Weight:386,664 g/mol
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyms: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- CAS Number:57-88-5
- Formula:C₂₇H₄₆O
- Molecular Weight:386,664 g/mol
Product Family Options
Product Information
- Type de conditionnementAvailabilityPrice
- Specifications:New ProductNew Product
- Specifications:New ProductNew Product
- Specifications:New ProductNew Product
- Specifications:New ProductNew Product
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



