ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, AlphaTec® 87-190
General purpose gloves, AlphaTec® 87-190
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
General purpose gloves, AlphaTec® 87-190
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3393
  • 112-3394
  • 112-3395
  • 112-3396
  • Model:
  • 87-190
  • 87-190
  • 87-190
  • 87-190
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1010X)