
2-Chlorobenzamide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N° de catalogue TCIAC0564-25G
Fournisseur: TCI
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass bottle
- Pk:25 g
- Seq:3308
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (with Total Nitrogen):min. 98.0 %
- Melting point:141.0 to 144.0 deg-C
- Solubility in Methanol:almost transparency
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:155.58 g/mol
Point de fusion:141…145 °C
Densité:1,34 g/cm³ (18 °C)
EINECS:210-195-6
:GHS07
Numéro CAS:609-66-5
Formule:C₇H₆ClNO
Numéro MDL:MFCD00007973