


4-Aminophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fournisseur: TCI
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:123-30-8
:
Formule:H₂NC₆H₄OH
Numéro MDL:MFCD00007869
:109.13 g/mol
Index Merck:14,00462
Point d'ébullition:284 °C (1013 hPa)
Point de fusion:∼186 °C
Densité:1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage:Refrigerator
EINECS:204-616-2
UN:2512
ADR:6.1,III
:GHS07
:GHS08
:GHS09
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Light yellow to Dark green powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
- Solubility in hot HCl (1+3):almost transparency
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together