Scraper, Ayre
Grattoir Ayre, PSA, largeur de 18 mm, 180 mm
Catalog # LPIT133012
Supplier: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
PS, white.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Désignation:Grattoir Ayre, PSA, largeur de 18 mm
- Longueur:180 mm



