Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripods

Tripods

Tripod, outer Ø 140 mm, 110×280 mm, LABOGAZ® Bunsen burners No. 41395010 and 41396010
Catalog # HECH41091010
Tripods
Catalog # HECH41091010
Tripods
Tripods

Tripod, outer Ø 140 mm, 110×280 mm, LABOGAZ® Bunsen burners No. 41395010 and 41396010

Price
24,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These tripods are made of galvanised iron.

Specifications
  • For:
    LABOGAZ® Bunsen burners No. 41395010 and 41396010
  • Int.Ø×H:
    110×280 mm
  • Description:
    Tripod, outer Ø 140 mm
  • Seq:
    02
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Pk Info
    Pk
    Availability
    Price
  • HECH51071012
    120x120 mm
    1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 3,20 €

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.