Flasks, round bottom, with two necks
50 ml, 29/32 NS, 14/23 NS
Catalog # WITG0.703.050
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One vertical centre neck and one angled side neck (20°). With matt white labelling area.
: DIN 12394
Specifications
- Capacity:50 ml
- Side necks:14/23 NS
- Centre neck:29/32 NS
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



