Vacuum stopcocks, angled, Witaflo
3 mm
Catalog # WITG0.290.203
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
High vacuum stopcocks, Witaflo-red are made of borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
With adjustable PTFE-seal, leak rate <10-6, usable between -20 and +200 °C, with overtwist safety device.
Specifications
- Hole Ø:3 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



