Slide box
Slide box, Blue, Cork, 100, 208×60×175 mm
HEATHS15979A
: HEATHROW
Slide box for non standard slides (76×51 mm).
- No. of slides:100
- Colour:Blue
- Description:Slide box
- Material:Cork
- W×D×H:208×60×175 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



