Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextran, M.W. ~ 40,000

Dextran, M.W. ~ 40,000

Glass bottle for solids, 500 g
Catalog # A2249.0500
Supplier:   PanReac AppliChem
Dextran, M.W. ~ 40,000
Catalog # A2249.0500
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  9004-54-0
Dextran, M.W. ~ 40,000

Glass bottle for solids, 500 g

CAS Number:  9004-54-0
Price
254,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:9004-54-0
  • Formule:(C₆H₁₀O₅)n
  • Numéro MDL:MFCD00130935
  • EINECS:232-677-5
Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    500 g

Spécifications