Ammonia solution 0.5 N
Supplier: Bernd Kraft
Jump to:
About this item
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- CAS Number:1336-21-6
- Formula:NH₃
- MDL Number:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:215-647-6
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- CAS Number:1336-21-6
- Formula:NH₃
- MDL Number:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:215-647-6
Product Family Options
Product Information
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



